Learn More
2',6'-Dimethylacetanilid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11421717
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11421717 25 g 25 Gramm
11431717 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11421717 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25687.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 2198-53-0 | C10H13NO | 163.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2198-53-0
Summenformel C10H13NO
Molekulargewicht (g/mol) 163.22
MDL-Nummer MFCD00008675
InChI-Schlüssel NRPTXWYBRKRZES-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-2,6-dimethylphenyl acetamide, 2',6'-dimethylacetanilide, 2,6-dimethylacetanilide, 2',6'-acetoxylidide, acetamide, n-2,6-dimethylphenyl, n-acetyl-2,6-xylidine, n-acetyl-2,6-dimethylaniline, acetanilide, 2',6'-dimethyl, unii-68gzi4j9fm, 68gzi4j9fm
PubChem CID 16616
IUPAC-Name N-(2,6-dimethylphenyl)acetamid
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)C)NC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2',6'-Dimethylacetanilide
Schmelzpunkt 179°C to 183°C
Menge 25 g
Formelmasse 163.22
Reinheit (%) 97%