Learn More
2,6-Dimethylbenzylchlorid, 98 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 15515976 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15515976 5 g 5 Gramm
15525976 25 g 25 Gramm
15535976 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15515976 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 457470050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 5402-60-8
Summenformel C9H11Cl
Molekulargewicht (g/mol) 154.64
InChI-Schlüssel HPVRFWQMBYLJRL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dimethylbenzyl chloride, 2-chloromethyl-1,3-dimethylbenzene, 2,6-dimethylbenzylchloride, 2,6-dimethyl benzylchloride, 1-chloromethyl-2,6-dimethylbenzene, 2-chloromethyl-1,3-dimethyl-benzene, 2-chloromethyl-m-xylene, benzene, 2-chloromethyl-1,3-dimethyl, 2, 6-dimethylbenzyl chloride
PubChem CID 221154
IUPAC-Name 2-(Chlormethyl)-1,3-Dimethylbenzol
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)C)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dimethylbenzyl chloride
Schmelzpunkt 33.0°C
Siedepunkt 100°C (2.0 kPa)
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Menge 5 g
Formelmasse 154.64
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Dimethylbenzyl chloride, 98%
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.