Learn More
2,6-Dimethylphenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7081791
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
2500 g
Packungsgröße:
2500 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11413954 500 g 500 Gramm
11423954 2500 g 2500 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11413954
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11947.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 576-26-1 | C8H10O | 122.17 g/mol
2,6-dimethylphenol is used in the synthesis of anti-oxidant compounds due to the phenol moiety in the structure. In addition, this compound is used as a reactant in the synthesis of polyphenylene ether polymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,6-Dimethylphenol wird bei der Synthese von Antioxidantien aufgrund der Phenolgruppe in der Struktur verwendet. Darüber hinaus wird diese Verbindung als Reaktant bei der Synthese von Polyphenylenetherpolymeren verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Chloroform.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Basen und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 576-26-1
Summenformel C8H10O
Molekulargewicht (g/mol) 122.17
MDL-Nummer MFCD00002240
InChI-Schlüssel NXXYKOUNUYWIHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-xylenol, phenol, 2,6-dimethyl, 2,6-dimethyl phenol, 2-hydroxy-m-xylene, 1-hydroxy-2,6-dimethylbenzene, vic-m-xylenol, 2,6-dmp, 2,6-dimethyl-phenol, xylenol 235, 2-hydroxy-1,3-dimethylbenzene
PubChem CID 11335
IUPAC-Name 2,6-Dimethylphenol
SMILES CC1=CC=CC(C)=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dimethylphenol
Schmelzpunkt 44°C to 48°C
Dichte 1.15
Siedepunkt 203°C
Flammpunkt 78°C (172°F)
Menge 500 g
UN-Nummer UN2261
Beilstein 1446677
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,10082
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and chloroform.
Formelmasse 122.17
Reinheit (%) 99%