Learn More
2,6-Dimethylthiophenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11440853
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11440853
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13286.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 118-72-9 | C8H9S | 137.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 118-72-9
Summenformel C8H9S
Molekulargewicht (g/mol) 137.22
MDL-Nummer MFCD00010021
InChI-Schlüssel QCLJODDRBGKIRW-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2,6-dimethylthiophenol, 2,6-dimethyl thiophenol, benzenethiol, 2,6-dimethyl, 2,6-xylenethiol, 2,6-xylyl mercaptan, 2,6-dimethylphenylthiol, 2,6-dimethyl-benzenethiol, fema no. 3666, 2,6-dimethylbenzolthiol, 2,6-thioxylenol
PubChem CID 61045
IUPAC-Name 2,6-Dimethylbenzolthiol
SMILES CC1=CC=CC(C)=C1[S-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dimethylthiophenol
Dichte 1.038
Siedepunkt 122°C (50 mmHg)
Flammpunkt 85°C (185°F)
Geruch Unpleasant
Brechungsindex 1.5749
Menge 5 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 1099405
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 138.23
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Dimethylthiophenol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2,6-Dimethylthiophenol