Learn More
2,7-Diaminofluoren, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15471628
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15471628 5 g 5 Gramm
15481628 250 mg 250 Milligramm
15461628 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15471628 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55402.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 525-64-4 | C13H13ClN2 | 232.71 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Wird als Ersatz für das krebserzeugende Benzidin im chromogenen Assay von Peroxidasen verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in kaltem Wasser. Löslich in heißem Wasser. Schwer löslich in Ethanol und Aceton. Unlöslich im Äther.
Hinweise
Bei 4 °C lagern. Von Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 525-64-4
Summenformel C13H13ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 232.71
MDL-Nummer MFCD00001128
InChI-Schlüssel COOWDVCIUYIBFE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,7-diaminofluorene, 2,7-fluorenediamine, 2,7-diamino-fluorene, 2,7-fluoroenediamine, fluorene-2,7-diamine, fluorene-2,7-diyldiamine, ccris 920, 2,7-diamino-fluoren, 2,7-diaminoflyorene, 2,7-diaminofluoren
PubChem CID 10679
IUPAC-Name 9H-fluoren-2,7-diamin
SMILES [Cl-].NC1=CC=C2C(CC3=CC([NH3+])=CC=C23)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,7-Diaminofluorene
Schmelzpunkt 160°C to 162°C
Menge 5 g
Beilstein 2099859
Merck Index 14,4156
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in cold water. Soluble in hot water. Sparingly soluble in ethanol. and acetone. Insoluble in ether.
Formelmasse 196.25
Reinheit (%) ≥97%