Learn More
2,7-Dibromfluoren, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11424050
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11424050 10 g 10 Gramm
11439653 25 g 25 Gramm
11449653 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11424050 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12437.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 16433-88-8 | C13H8Br2 | 324.02 g/mol
2,7-Dibromofluorene is used as a template for the N-carbazole capped oligofluorenes which show potential as hole-transporting materials for organic light emitting devices (OLEDs). It is also used in the synthesis of conjugated polymer, poly[9,9?-bis(6??-N,N,N-trimethylammonium)hexyl)fluorene-co-alt-4,7-(2,1,3-benzothiadiazole) dibromide] (PFBT), used in label-free DNA microarrays, in the preparation of blue photoluminescent unsymmetrically substituted polyfluorene and in the preparation of 2,7-dibromofluorene monomers containing benzyl ether dendrons (generations 1, 2 and 3) in the 9,9?-position of the fluorene ring, such as: 9,9-bis[(3,5-bis(benzyloxy)benzyloxy)methyl]-2,7-dibromofluorene, 9,9-bis[(3,5-bis(3,5-bis(benzyloxy)benzyloxy)benzyloxy)-methyl] 2,7-dibromo-fluorene, 9,9-bis[(3,5-bis(3,5-bis(3,5-bis(benzyloxy)benzyloxy)benzyloxy) benzyloxy)-methyl]-2,7-dibromofluorene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,7-Dibromofluoren wird als Vorlage für die N-Carbazol-endständigen Oligofluorene verwendet, die Potenzial als Loch-transportierende Materialien für organische lichtemittierende Bausteine (OLED) aufweisen. Es wird auch verwendet bei der Synthese von konjugiertem Polymer – Poly[9,9′-bis(6′′-N,N,N-trimethylammonium)hexyl)fluoren-co-alt-4,7-(2,1,3-benzothiadiazol)-dibromid] (PFBT) – in unmarkierten DNA-Mikroarrays, bei der Herstellung von blauem photolumineszentem unsymmetrisch-substituiertem Polyfluoren und bei der Herstellung von 2,7-Dibromoflourenmonomeren, die Benzyletherdendrone (Generation 1, 2 und 3) in der 9,9′-Position des Fluorenring enthalten, zum Beispiel: 9,9-bis[(3,5-bis(benzyloxy)benzyloxy)methyl]-2,7-dibromofluoren, 9,9-bis[(3,5-bis(3,5-bis(benzyloxy)benzyloxy)benzyloxy)-methyl] 2,7-dibromo-fluoren, 9,9-bis[(3,5-bis(3,5-bis(3,5-bis(benzyloxy)benzyloxy)benzyloxy) benzyloxy)-methyl]-2,7-dibromofluoren.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16433-88-8
Summenformel C13H8Br2
Molekulargewicht (g/mol) 324.02
MDL-Nummer MFCD00019048
InChI-Schlüssel AVXFJPFSWLMKSG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 140073
IUPAC-Name 2,7-Dibrom-9H-fluoren
SMILES BrC1=CC=C2C(CC3=CC(Br)=CC=C23)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,7-Dibromofluorene
Schmelzpunkt 164°C to 167°C
Menge 10 g
Beilstein 2049205
Synonym 2,7-dibromofluorene, 9h-fluorene, 2,7-dibromo, fluorene, 2,7-dibromo, fluorene,7-dibromo, 2, 7-dibromofluorene, 2,7-di bromo fluorene, 9h-fluorene,7-dibromo, acmc-1c8sn, ksc491i1j
Formelmasse 324.03
Reinheit (%) 98%