Learn More
2,7-Dichlorfluorin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430608
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11430608 5 g 5 Gramm
11420608 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11430608 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24717.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7012-16-0 | Molecular Formula: C13H8Cl2 | Molecular Weight: 235.107 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7012-16-0
Summenformel C13H8Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 235.107
MDL-Nummer MFCD00032840
InChI-Schlüssel SDPURBHAHVFTGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,7-dichlorofluorene, 2,7-dichlor-9h-fluoren, 9h-fluorene, 2,7-dichloro, 2,7-dichiorofluorene, fluorene,7-dichloro, 9h-fluorene,7-dichloro, ksc378s9n, 2,7-dichlorofluorene 1g
PubChem CID 251987
IUPAC-Name 2,7-dichlor-9H-fluoren
SMILES C1C2=C(C=CC(=C2)Cl)C3=C1C=C(C=C3)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,7-Dichlorofluorene
Schmelzpunkt >300°C (decomposition)
Menge 5 g
Formelmasse 235.12
Reinheit (%) 97%