Learn More
2,7-Dichlorfluoren, TRC
Artikelnummer. 30374865
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
2.5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2.50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30374865 1 g 1 Gramm
30380124 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30374865 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4344651G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7012-16-0
Summenformel C13 H8 Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 235.11
Synonym 2,7-Dichloro-9H-fluorene, NSC 73077
IUPAC-Name 2,7-dichlor-9H-fluoren
SMILES Clc1ccc2c(Cc3cc(Cl)ccc23)c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,7-Dichlorofluorene
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C13H8Cl2/c14-10-1-3-12-8(6-10)5-9-7-11(15)2-4-13(9)12/h1-4,6-7H,5H2
Formelmasse 234.0003