Learn More
2,7-Dimethyl-9-Fluorenon-4-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,7-Dimethyl-9-fluorenone-4-carboxylic acid |
| Menge | 25 g |
| Formelmasse | 252.27 |
| Reinheit (%) | 97% |