missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,8-Dibromodibenzo[b,d]thiophene, 97%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 30968501
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30968501 500 g
30960472 100 mg
30966598 250 mg
30956432 100 g
30949609 10 g
30956233 1 g
30961060 25 g
30951545 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30968501 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD14328500g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2,8-Dibromodibenzo[b,d]thiophene
CAS 31574-87-5
Summenformel C12H6Br2S
MDL-Nummer MFCD00092755
Menge 500 g
SMILES BrC1=CC=C2C(C3=CC(Br)=CC=C3S2)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 342.05
Reinheit (%) 97%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.