Learn More
2-(9-Carbazolyl)ethylboronsäurediethanlaminester, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 11375345
Click to view available options
Menge:
100 mg
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-(9-Carbazolyl)ethylboronic acid diethanolamine ester
CAS 501014-45-5
Schmelzpunkt 244°C to 248°C
Summenformel C18H21BN2O2
MDL-Nummer MFCD03788733
Menge 100 mg
Synonym 2-9h-carbazolyl ethylboronic acid diethanolamine ester, 2-2-9h-carbazol-9-yl ethyl-1,3,6,2-dioxazaborocane, 2-9-carbazolyl ethylboronic acid diethanolamine ester, 9-2-1,3,6,2-dioxazaborocan-2-yl ethyl carbazole, 9-2-1,3,6,2-dioxazaborocan-2-yl ethyl-9h-carbazole, 2-9h-carbazolyl ethylboronic acid diethanolamine cyclic ester, 2-2-9h-carbazole-9-yl ethyl-1,3-dioxa-6-aza-2-boracyclooctane
InChI-Schlüssel CNGIVLLERALTLT-UHFFFAOYSA-N
SMILES B1(OCCNCCO1)CCN2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C42
IUPAC-Name 2-(2-Carbazol-9-ylethyl)-1,3,6,2-Dioxazaborocan
Molekulargewicht (g/mol) 308.188
PubChem CID 22572030
Formelmasse 308.19
Reinheit (%) 98%