Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2-Acetamido-2-Deoxy-D-Glucopyranose, 98 %
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Acetamido-2-deoxy-D-glucopyranose |
CAS Min. % | 97.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Farbe | Weiß |
Verlust bei Trocknung | 2% max. (105°C, 4 hrs) |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 500 g |
Merck Index | 15, 4494 |