Learn More
2-Acetamido-5-brombenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10590712 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10590712 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10590712 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 354020050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38985-79-4
Summenformel C9H7BrNO3
Molekulargewicht (g/mol) 257.06
MDL-Nummer MFCD00040904
InChI-Schlüssel QVABAFHRLMDDLM-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 520935
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(Br)C=C1C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Acetamido-5-bromobenzoic acid
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 218°C to 223°C
Farbe Braun
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C(o)NHC6H3(Br)COOH
Menge 5 g
Synonym 5-bromo-2-acetamidobenzoic acid, 2-acetamino-5-bromobenzoic acid, n-acetyl-5-bromo-anthranilic acid, 2-acetylamino-5-bromobenzoic acid, n-acetyl-5-bromoanthranilic acid, 2-acetamido-5-bromobenzoic acid, benzoic acid,2-acetylamino-5-bromo, benzoic acid, 2-acetylamino-5-bromo
IUPAC-Name 5-bromo-2-acetamidobenzoate
Formelmasse 258.07
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle