Learn More
2-Acetamido-6-Chlorobenzoesäure, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7058326
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11322626
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L08632.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19407-42-2
Summenformel C9H8ClNO3
Molekulargewicht (g/mol) 213.617
MDL-Nummer MFCD00051939
InChI-Schlüssel VFHSJTHAMJFUCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetylamino-6-chlorobenzoic acid, 2-n-acetylamino-6-chlorobenzoic acid, 2-chloro-6-acetamidobenzoic acid, benzoic acid, 2-acetylamino-6-chloro, acmc-20ao6f, 2-acetamido-6-chloro-benzoic acid, 6-chloro-2-methylcarbonylamino benzoic acid
PubChem CID 88044
IUPAC-Name 2-acetamido-6-Chlorbenzoesäure
SMILES CC(=O)NC1=C(C(=CC=C1)Cl)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Acetamido-6-chlorobenzoic acid
Schmelzpunkt 216°C to 218°C
Menge 1 g
Beilstein 784450
Formelmasse 213.62
Reinheit (%) 99%