Learn More
2-Acetyl-6-methylpyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Acetyl-6-methylpyridine |
Farbe | Gelb |
Siedepunkt | 209°C |
Flammpunkt | 84°C (183°F) |
Brechungsindex | 1.515 |
Menge | 1 g |
Beilstein | 109564 |
Formelmasse | 135.17 |
Reinheit (%) | 98% |
Physikalische Form | Fest |