Learn More
2-Acetylbenzofuran, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30780386
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30780386 25 g
30768619 100 g
30769342 1 g
30779069 10 g
30771973 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30780386 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1274625g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Acetylbenzofuran
CAS 1646-26-0
Summenformel C10H8O2
MDL-Nummer MFCD00005849
Menge 25 g
SMILES CC(=O)C1=CC2=C(O1)C=CC=C2
Molekulargewicht (g/mol) 160.17
Reinheit (%) 98%