Learn More
2-Allyl-4,6-dibenzoylresorcinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11379495
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11379495 5 g 5 Gramm
11389495 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11379495 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L18722.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 102593-74-8 | C23H18O4 | 358.393 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102593-74-8
Summenformel C23H18O4
Molekulargewicht (g/mol) 358.393
MDL-Nummer MFCD02094038
InChI-Schlüssel FSYGSBMXRNPJAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-allyl-4,6-dibenzoylresorcinol, 5-allyl-4,6-dihydroxy-1,3-phenylene bis phenylmethanone, methanone, 4,6-dihydroxy-5-2-propenyl-1,3-phenylene bis phenyl, 4,6-dibenzoyl-2-prop-2-en-1-yl benzene-1,3-diol, 2allyl-4,6-dibenzoylresorcinol, methanone, 1,1'-4,6-dihydroxy-5-2-propen-1-yl-1,3-phenylene bis 1-phenyl, pubchem21315, acmc-20ao5t
PubChem CID 7010346
IUPAC-Name (5-benzoyl-2,4-dihydroxy-3-prop-2-enylphenyl)-phenylmethanon
SMILES C=CCC1=C(C(=CC(=C1O)C(=O)C2=CC=CC=C2)C(=O)C3=CC=CC=C3)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Allyl-4,6-dibenzoylresorcinol
Schmelzpunkt 158°C to 163°C
Menge 5 g
Beilstein 2168154
Formelmasse 358.4
Reinheit (%) 98%