Learn More
2-Allyl-N-Fmoc-L-Glycin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15478727
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15478727 5 g 5 Gramm
15488727 250 mg 250 Milligramm
15468727 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15478727 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52177.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 146549-21-5 | C20H19NO4 | 337.375 g/mol
2-Allyl-N-Fmoc-L-glycine is potentially useful for solid phase peptide synthesis techniques. 2-Allyl-N-Fmoc-L-glycine compound could be useful as an unusual amino acid analog to aid in the deconvolution of protein structure and function. Reagent in the synthesis of a Dicarba-Analog of Octreotide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Allyl-N-Fmoc-L-Glycin ist potenziell für Verfahren der Festphasen-Peptidsynthese nützlich. 2-Allyl-N-Fmoc-L-Glycin-Verbindung könnte als ein ungewöhnliches Aminosäurenanalogon zur Unterstützung der Dekonvolution der Proteinstruktur und -funktion nützlich sein. Reagenz in der Synthese eines Dicarba-Analogons von Octreotid.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Lagerung bei 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 146549-21-5
Summenformel C20H19NO4
Molekulargewicht (g/mol) 337.375
MDL-Nummer MFCD01311749
InChI-Schlüssel YVBLQCANYSFEBN-SFHVURJKSA-N
Synonym fmoc-l-allylglycine, fmoc-gly allyl-oh, fmoc-l-allyglycine, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino pent-4-enoic acid, fmoc-allyl-gly-oh, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino pent-4-enoic acid, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino pent-4-enoic acid, 4-pentenoic acid, 2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-, 2s, s-n-fmoc-allyl-glycine, s-n-fmoc-allylglycine
PubChem CID 2734457
IUPAC-Name (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)pent-4-ensäure
SMILES C=CCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Allyl-N-Fmoc-L-glycine
Menge 5 g
Beilstein 5884047
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 337.37
Reinheit (%) 95%