Learn More
2-Amino-1-methyl-1,5-dihydro-4H-imidazol-4-one, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31095713
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31095713 500 g
31093485 25 g
31095750 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31095713 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD122372500g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-1-methyl-1,5-dihydro-4H-imidazol-4-one
CAS 60-27-5
Summenformel C4H7N3O
MDL-Nummer MFCD00059730
Menge 500 g
SMILES NC(N(C1)C)=NC1=O
Molekulargewicht (g/mol) 113.12
Reinheit (%) 98%