Learn More
2-Amino-1-Naphthalensulfonsäure, TRC
Artikelnummer. 30134956
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
250 g
Packungsgröße:
100 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30134956 250 g 250 Gramm
30132538 100 g 100 Gramm
17938334 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134956 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA618330250G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 81-16-3
Summenformel C10 H9 N O3 S
Molekulargewicht (g/mol) 223.25
Synonym Tobias Acid, 2-Naphthylamine-1-sulfonic Acid, 1-Sulfo-2-naphthylamine
IUPAC-Name 2-aminonaphthalin-1-sulfonsäure
SMILES Nc1ccc2ccccc2c1S(=O)(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-1-naphthalenesulfonic Acid
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 250 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H9NO3S/c11-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(9)15(12,13)14/h1-6H,11H2,(H,12,13,14)
Formelmasse 223.0303
Reinheit (%) >95%