Learn More
2-Amino-1-phenylethanol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16431959
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16431959 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16431959 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY59132
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress 2-Amino-1-phenylethanol is an analogue of noradrenaline.
2-Amino-1-phenylethanol is an analogue of noradrenaline.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-1-phenylethanol
Physikalische Form Solid or Liquid
CAS 7568-93-6
Farbe Yellow
Menge 1 g
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C8H11NO
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (728.97 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES OC(CN)C1=CC=CC=C1
Molekulargewicht (g/mol) 137.18
Formelmasse 137.18
Reinheit (%) 95.37%
Güte Research