Learn More
2-Amino-2 ',5-dichlorbenzophenon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11454040
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11454040 5 g 5 Gramm
11404267 10 g 10 Gramm
11414267 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11454040 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20360.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2958-36-3 | C13H9Cl2NO | 266.121 g/mol
2-Amino-2',5-dichlorobenzophenone is used to produce lorazepam a drug of the benzodiazepine group, used especially to treat anxiety.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Amino-2′,5-Dichlorbenzophenon wird zur Herstellung von Lorazepam, einem Arzneimittel der Benzodiazepin-Gruppe, verwendet, das insbesondere zur Behandlung von Angstzuständen verwendet wird.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2958-36-3
Summenformel C13H9Cl2NO
Molekulargewicht (g/mol) 266.121
MDL-Nummer MFCD00007840
InChI-Schlüssel KWZYIAJRFJVQDO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-2',5-dichlorobenzophenone, 2-amino-5-chlorophenyl 2-chlorophenyl methanone, 4-chloro-2-2-chlorobenzoyl aniline, methanone, 2-amino-5-chlorophenyl 2-chlorophenyl, unii-g806veo3ke, 2-amino-5-chloro-2'-chlorobenzophenone, 2-amino-5-chlorophenyl-2-chlorophenyl methanone, g806veo3ke, benzophenone, 2-amino-2',5-dichloro, 2-amino-5,2'-dichlorobenzophenone
PubChem CID 18069
IUPAC-Name (2-amino-5-chlorphenyl)-(2-chlorphenyl)methanon
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)C2=C(C=CC(=C2)Cl)N)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-2',5-dichlorobenzophenone
Schmelzpunkt 87°C to 89°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 5 g
Beilstein 652774
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 266.13
Reinheit (%) 99%