Learn More
2-Amino-3,4,7,8-Tetramethyl-3H-Imidazo[4,5-f]Quinoxalin, TRC
Artikelnummer. 30010350
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2.50 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30010350 50 mg 50 Milligramm
17944295 2.5 mg 2.50 Milligramm
17920565 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30010350 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA63000050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 132898-07-8
Summenformel C13 H15 N5
Molekulargewicht (g/mol) 241.29
Synonym 3,4,7,8-Tetramethyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoxalin-2-amine, 2-Amino-3,4,7,8-tetramethyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoxaline, 2-Amino-3,4,7,8-tetramethylimidazo[4,5-f]quinoxaline, 4,7,8-TriMeIQx
IUPAC-Name 3,4,7,8-tetramethylimidazo[4,5-f]quinoxalin-2-amin
SMILES Cc1cc2nc(C)c(C)nc2c3nc(N)n(C)c13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-3,4,7,8-tetramethyl-3H-imidazo[4,5-F]quinoxaline
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H15N5/c1-6-5-9-10(16-8(3)7(2)15-9)11-12(6)18(4)13(14)17-11/h5H,1-4H3,(H2,14,17)
Formelmasse 241.1327
Reinheit (%) >95%