Learn More
2-Amino-3,4-Dimethylbenzoesäure,98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11496986
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11496986 5 g 5 Gramm
11406996 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11496986 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25313.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. View return policy
CAS: 50419-58-4 | C9H11NO2 | 165.19 g/mol
2-Amino-3,4-dimethylbenzoic acid is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dye stuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Amino-3,4-Dimethylbenzoesäure ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff, der in der organischen Synthese, in Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffprodukten verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatible Materialien sind starke Oxidationsmittel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 50419-58-4
Summenformel C9H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 165.19
MDL-Nummer MFCD00130041
InChI-Schlüssel MUOBMUYSNYMSDM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-3,4-dimethyl-benzoic acid, 3,4-dimethylanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-3,4-dimethyl, pubchem4683, acmc-1aomr, ksc272a3h, 2-amino-3,4-dimethyl benzoic acid
PubChem CID 282450
IUPAC-Name 2-amino-3,4-dimethylbenzoesäure
SMILES CC1=CC=C(C(O)=O)C(N)=C1C
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Amino-3,4-dimethylbenzoic acid
Schmelzpunkt ∼176°C (decomposition)
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 165.19
Reinheit (%) ≥98%