Learn More
2-Amino-3,5-Dibrombenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11371907
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11371907 25 g 25 Gramm
11361907 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11371907 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L07419.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 609-85-8 | C7H5Br2NO2 | 294.93 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 609-85-8
Summenformel C7H5Br2NO2
Molekulargewicht (g/mol) 294.93
MDL-Nummer MFCD00017087
InChI-Schlüssel WNABMWFLKQEGCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dibromoanthranilic acid, 2-amino-3,5-dibromobenzoicacid, 3,5-dibromo-2-aminobenzoic acid, buttpark 89\07-50, 2-amino-3,5-dibromo-benzoic acid, benzoic acid, 2-amino-3,5-dibromo, acmc-20ahts, pubchem3720, 2-carboxy-4,6-dibromoaniline, ghl.pd_mitscher_leg0.1128
PubChem CID 219491
IUPAC-Name 2-Amino-3,5-Dibrombenzoesäure
SMILES NC1=C(Br)C=C(Br)C=C1C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-3,5-dibromobenzoic acid
Schmelzpunkt 230°C to 235°C
Menge 25 g
Beilstein 779291
Formelmasse 294.93
Reinheit (%) 98%