Learn More
2-Amino-3,5-dichlorobenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11408806
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11408806 10 g 10 Gramm
11418806 50 g 50 Gramm
11428806 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11408806 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16969.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 2789-92-6 | C7H5Cl2NO2 | 206.02 g/mol
2-Amino-3,5-dichlorobenzoic acid, is an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Amino-3,5-Dichlorbenzoesäure, ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Dieses Material ist stabil, wenn es unter geeigneten Bedingungen gelagert wird. Vermeiden Sie übermäßige Hitze und Licht. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2789-92-6
Summenformel C7H5Cl2NO2
Molekulargewicht (g/mol) 206.02
MDL-Nummer MFCD00017088
InChI-Schlüssel KTHTXLUIEAIGCD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dichloroanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-3,5-dichloro, anthranilic acid, 3,5-dichloro, 3,5-dichloro-2-aminobenzoic acid, 2-amino-3,5-dichloro-benzoic acid, timtec-bb sbb003493, 2-amino-3,5-dichlorobenzoicacid, acmc-209gzl, rarechem al bo 0770, buttpark 49\07-46
PubChem CID 76036
IUPAC-Name 2-Amino-3,5-dichlorbenzoesäure
SMILES NC1=C(Cl)C=C(Cl)C=C1C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-3,5-dichlorobenzoic acid
Schmelzpunkt 225°C to 227°C
Menge 10 g
Beilstein 779100
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 206.03
Reinheit (%) 97%