Learn More
2-Amino-3,5-Dimethylbenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397086
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11397086 5 g 5 Gramm
11387086 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11397086 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L07003.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 14438-32-5 | Molecular Formula: C9H11NO2 | Molecular Weight: 165.192 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14438-32-5
Summenformel C9H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 165.192
MDL-Nummer MFCD00017099
InChI-Schlüssel GIMYRAQQQBFFFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethylanthranilic acid, 2-amino-3,5-dimethyl-benzoic acid, 2-amino-3,5-dimethyl benzoic acid, benzoic acid, 2-amino-3,5-dimethyl, pubchem4685, 3,5-dimethylanthranilic, acmc-1bqlm, intermediates-zcf02106, bidd:gt0362, 2-amino-3,5-dimethylbenzoicacid
PubChem CID 259834
IUPAC-Name 2-amino-3,5-dimethylbenzoesäure
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C(=O)O)N)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-3,5-dimethylbenzoic acid
Schmelzpunkt 189°C to 194°C
Menge 5 g
Beilstein 1101785
Formelmasse 165.19
Reinheit (%) 98%