Learn More
2-Amino-3,7,8-Trimethyl-3H-Imidazo[4,5-f]Quinoxalin, TRC
Artikelnummer. 30008032
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30008032 5 mg 5 Milligramm
30005519 10 mg 10 Milligramm
30004551 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30008032 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6316005MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 92180-79-5
Summenformel C12 H13 N5
Molekulargewicht (g/mol) 227.27
Synonym 3,7,8-Trimethyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoxalin-2-amine, 2-Amino-3,7,8-trimethylimidazo[4,5-f]quinoxaline, 7,8-DiMeIQx
IUPAC-Name 3,7,8-Trimethylimidazo[4,5-f]Quinoxalin-2-Amin
SMILES Cc1nc2ccc3c(nc(N)n3C)c2nc1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-3,7,8-trimethyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoxaline
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H13N5/c1-6-7(2)15-10-8(14-6)4-5-9-11(10)16-12(13)17(9)3/h4-5H,1-3H3,(H2,13,16)
Formelmasse 227.1171
Reinheit (%) >95%