Learn More
2-Amino-3,8-Dimethylimidazo[4,5-f]Quinoxalin-2-13C, TRC
Artikelnummer. 30011954
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
25 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30011954 2.5 mg 2.50 Milligramm
30012631 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30011954 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6067002.5MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 209977-58-2
Summenformel 13C C10 H11 N5
Molekulargewicht (g/mol) 214.23
Synonym 3H-Imidazo[4,5-f]quinoxalin-2-amine-2-13C, 3,8-dimethyl- (9CI), 3,8-Dimethyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoxalin-2-amine-2-13C, 2-Amino-3,8-dimethylimidazo[4,5-f]quinoxaline-2-13C
IUPAC-Name 3,8-Dimethyl(2^{13}C)imidazolo[4,5-f]Quinoxalin-2-Amin
SMILES Cc1cnc2ccc3c(n[13c](N)n3C)c2n1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-3,8-dimethylimidazo[4,5-f]quinoxaline-2-13C
Menge 2.5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H11N5/c1-6-5-13-7-3-4-8-10(9(7)14-6)15-11(12)16(8)2/h3-5H,1-2H3,(H2,12,15)/i11+1
Formelmasse 214.1048