Learn More
2-Amino-3,8-Dimethylimidazo[4,5-f]Quinoxalin, TRC
Artikelnummer. 30006570
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30006570 25 mg 25 Milligramm
30005956 5 mg 5 Milligramm
30004635 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30006570 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA60660025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77500-04-0
Summenformel C11 H11 N5
Molekulargewicht (g/mol) 213.24
Synonym 3H-Imidazo[4,5-f]quinoxalin-2-amine, 3,8-dimethyl-, 3,8-Dimethyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoxalin-2-amine, 2-Amino-3,8-dimethylimidazo[4,5-f]quinoxaline, 2-Amino-3,8-dimethylmidazo[4,5-f]quinoxaline, MeIQx
IUPAC-Name 3,8-Dimethylimidazo[4,5-f]Quinoxalin-2-Amin
SMILES Cc1cnc2ccc3c(nc(N)n3C)c2n1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-3,8-dimethylimidazo[4,5-f]quinoxaline
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H11N5/c1-6-5-13-7-3-4-8-10(9(7)14-6)15-11(12)16(8)2/h3-5H,1-2H3,(H2,12,15)
Formelmasse 213.1014
Reinheit (%) >95%