Learn More
2-Amino-3-Brom-5-Nitrobenzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Amino-3-bromo-5-nitrobenzonitrile |
| CAS Min. % | 97.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 50 g |
| Formelmasse | 242.03 |
| Reinheit (%) | 97% |