Learn More
2-Amino-3-Brombenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15418518
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15418518 1 g 1 Gramm
15428518 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15418518 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61925.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 20776-51-6 | C7H5BrNO2 | 215.03 g/mol
Used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20776-51-6
Summenformel C7H5BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 215.03
MDL-Nummer MFCD03618453
InChI-Schlüssel SRIZNTFPBWRGPB-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3-bromoanthralic acid, 2-amino-3-bromo-benzoic acid, benzoic acid, 2-amino-3-bromo, 3-bromoanthranilic acid, 2-amino-3-bromobenzoicacid, 2-amino-3-bromo benzoic acid, buttpark 49\07-48, 2-amino-3-bromo-benzoicacid, zlchem 426
PubChem CID 270259
IUPAC-Name 2-Amino-3-Brombenzoesäure
SMILES NC1=C(Br)C=CC=C1C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-3-bromobenzoic acid
Schmelzpunkt 174°C to 178°C
Farbe Weiß bis gelb
Flammpunkt 161°C (322°F)
Menge 1 g
Beilstein 2936928
Formelmasse 216.03
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest