Learn More
2-Amino-3-Brombenzonitril, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15448408
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15448408 250 mg 250 Milligramm
15438408 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15448408 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61823.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 114344-60-4 | C7H5BrN2 | 197.035 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 114344-60-4
Summenformel C7H5BrN2
Molekulargewicht (g/mol) 197.035
InChI-Schlüssel RTIWACSVMFUEBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-6-cyanoaniline, benzonitrile, 2-amino-3-bromo, 3-bromoanthranilonitrile, 2-amino-3-bromo-benzonitrile, 2-amino-3-bromobenzonitrile; 3-bromoanthranilonitrile
PubChem CID 4564338
IUPAC-Name 2-Amino-3-Brombenzonitril
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Br)N)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-3-bromobenzonitrile
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 197.03
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest