Learn More
2-Amino-3-chlor-1,4-naphthoquinon, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15476508
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15476508 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15476508 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H60040.MC
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. View return policy
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Amino-3-chloro-1,4-naphthoquinone
CAS 2797-51-5
Schmelzpunkt 202°C
Summenformel C10H6ClNO2
MDL-Nummer MFCD00001680
Menge 100 mg
UN-Nummer UN2811
Synonym 2-amino-3-chloro-1,4-naphthoquinone, quinoclamine, quinoclamin, mogeton, 06k-quinone, acnq, o 6k-quinone, mogeton granule, mogeton g, 1,4-naphthalenedione, 2-amino-3-chloro
InChI-Schlüssel OBLNWSCLAYSJJR-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=C(Cl)C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
IUPAC-Name 2-amino-3-chloro-1,4-dihydronaphthalene-1,4-dione
Molekulargewicht (g/mol) 207.61
PubChem CID 17748
ChEBI CHEBI:81849
Formelmasse 207.61
Reinheit (%) 97%