Learn More
2-Amino-3-Cyan-4,5-di(fur-2 -yl)Furan, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Amino-3-cyano-4, 5-di(fur-2-yl)furan |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
IUPAC-Name | 5'-Amino-2'-(furan-2-yl)-[2,3'-bifuran]-4'-carbonitril |
Formelmasse | 240.22 |
Reinheit (%) | 97% |