Learn More
2-Amino-3-fluorpyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7031036
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
21717-95-3
C5H5FN2
112.11
MFCD04114135
WWEINXQNCAWBPD-UHFFFAOYSA-N
2-amino-3-fluoropyridine, 3-fluoro-pyridin-2-ylamine, 2-pyridinamine, 3-fluoro, 3-fluoro-2-pyridylamine, 3-fluoro-2-pyridinamine, 3-fluoro-2-aminopyridine, fluoropyridimine, pubchem2976, acmc-209fng, 3-fluoro-pyridin-2ylamine
2762809
3-Fluorpyridin-2-Amin
NC1=C(F)C=CC=N1
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
21717-95-3
C5H5FN2
112.11
MFCD04114135
WWEINXQNCAWBPD-UHFFFAOYSA-N
2-amino-3-fluoropyridine, 3-fluoro-pyridin-2-ylamine, 2-pyridinamine, 3-fluoro, 3-fluoro-2-pyridylamine, 3-fluoro-2-pyridinamine, 3-fluoro-2-aminopyridine, fluoropyridimine, pubchem2976, acmc-209fng, 3-fluoro-pyridin-2ylamine
2762809
3-Fluorpyridin-2-Amin
NC1=C(F)C=CC=N1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Amino-3-fluoropyridine
Schmelzpunkt 39°C to 43°C
Geruch Characteristic
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Formelmasse 112.11
Reinheit (%) 97%