Learn More
2-Amino-3-Methoxybenzoesäure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15456279
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15456279 5 g 5 Gramm
15466279 10 g 10 Gramm
15476279 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15456279 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J64244.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 3177-80-8 | C8H9NO3 | 167.164 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3177-80-8
Summenformel C8H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 167.164
MDL-Nummer MFCD00075178
InChI-Schlüssel SXOPCLUOUFQBJV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxyanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-3-methoxy, 3-methoxyanthranilate, m-anisic acid, 2-amino, 3-methoxy-2-aminobenzoic acid, 2-amino-3-methoxy-benzoic acid, 2-amino-3-methoxy benzoic acid, 2-amino-3-methyloxy benzoic acid, 2-amino-3-methoxybenzoicacid
PubChem CID 255720
ChEBI CHEBI:27440
IUPAC-Name 2-amino-3-methoxybenzoesäure
SMILES COC1=CC=CC(=C1N)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-3-methoxybenzoic acid
Schmelzpunkt 169°C to 170°C
Farbe Weiß
Menge 5 g
Formelmasse 167.16
Physikalische Form Pulver