Learn More
2-Amino-3-methyl-3H-Imidazo[4,5-f]Quinoxalin, TRC
Artikelnummer. 17961375
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
25 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17961375 2.5 mg 2.50 Milligramm
17904295 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17961375 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6169002.5MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108354-47-8
Summenformel C10 H9 N5
Molekulargewicht (g/mol) 199.21
Synonym 3-Methyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoxalin-2-amine, 2-Amino-3-Methylimidazo[4,5-f]quinoxaline, 3-Methylimidazo[4,5-f]quinoxalin-2-amine
IUPAC-Name 3-Methylimidazo[4,5-f]Quinoxalin-2-Amin
SMILES Cn1c(N)nc2c3nccnc3ccc12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-3-methyl-3H-imidazo[4,5-F]quinoxaline
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 2.5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H9N5/c1-15-7-3-2-6-8(13-5-4-12-6)9(7)14-10(15)11/h2-5H,1H3,(H2,11,14)
Formelmasse 199.0858
Reinheit (%) >95%