Learn More
2-Amino-3-Methylbenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11461267
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11461267 5 g 5 Gramm
11451267 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11461267 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24230.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4389-45-1 | C8H9NO2 | 151.165 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4389-45-1
Summenformel C8H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 151.165
MDL-Nummer MFCD00007745
InChI-Schlüssel WNAJXPYVTFYEST-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylanthranilic acid, 2-amino-3-methyl-benzoic acid, 2-amino-3-methylbenzoicacid, 3-methyl-2-aminobenzoic acid, benzoic acid, 2-amino-3-methyl, 2-amino-m-toluic acid, 2-amino-3-methyl benzoic acid, m-toluic acid, 2-amino, unii-8rgx6sqe9n, 2-amino-3-methylbenzoate
PubChem CID 78101
ChEBI CHEBI:80574
IUPAC-Name 2-Amino-3-Methylbenzoesäure
SMILES CC1=CC=CC(=C1N)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-3-methylbenzoic acid
Schmelzpunkt 174°C to 177°C
Menge 5 g
Beilstein 2359694
Formelmasse 151.16
Reinheit (%) 98%