Learn More
2-Amino-3-Nitrobenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15413337
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15413337 10 g 10 Gramm
15403337 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15413337 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26001.09
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 606-18-8 | Molecular Formula: C7H6N2O4 | Molecular Weight: 182.135 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 606-18-8
Summenformel C7H6N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 182.135
MDL-Nummer MFCD00024261
InChI-Schlüssel JJPIVRWTAGQTPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-3-nitrobenzoic acid, 3-nitroanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-3-nitro, 2-amino-3-nitrobenzonic acid, 2-amino-3-nitro-benzoic acid, 2-amino-3-nitro benzoic acid, pubchem2233, amino-3-nitrobenzoic acid, 2-amino-nitro-benzoesaure, 2-carboxy-6-nitroaniline
PubChem CID 219633
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])N)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-3-nitrobenzoic acid
Schmelzpunkt 210°C to 212°C
Menge 10 g
Formelmasse 182.14
Reinheit (%) 97%