Learn More
2-Amino-4,5-Difluorbenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11354316
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11354316 25 g 25 Gramm
11339965 1 g 1 Gramm
11349965 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11354316 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19950.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 83506-93-8 | C7H5F2NO2 | 173.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 83506-93-8
Summenformel C7H5F2NO2
Molekulargewicht (g/mol) 173.12
MDL-Nummer MFCD00077509
InChI-Schlüssel DGOZIZVTANAGCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5-difluoroanthranilic acid, 2-amino-4,5-difluoro-benzoic acid, buttpark 49\07-41, benzoicacid, 2-amino-4,5-difluoro, benzoic acid, 2-amino-4,5-difluoro, pubchem4675, 2-amino-4,5-difluoro, 4,5-difluoroantranilic acid, ksc448a3l, 4,5-difluoro anthranilic acid
PubChem CID 735965
IUPAC-Name 2-Amino-4,5-Difluorbenzoesäure
SMILES NC1=CC(F)=C(F)C=C1C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4,5-difluorobenzoic acid
Schmelzpunkt 181°C to 183°C
Menge 25 g
Beilstein 2834162
Formelmasse 173.12
Reinheit (%) 97%