Learn More
2-Amino-4,5-dimethoxybenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11332416
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11332416 25 g 25 Gramm
11322416 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11332416 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L06205.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5653-40-7 | Molecular Formula: C9H11NO4 | Molecular Weight: 197.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2-Amino-4,5-dimethoxybenzoesäure ist ein wichtiger Rohstoff und ein Zwischenprodukt bei der organischen Synthese sowie in Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen.
Löslichkeit
Löslich in Methanol und Wasser
Hinweise
Nicht kompatibel mit Basen und Oxidationsmitteln. Lagerung bei -20 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5653-40-7
Summenformel C9H11NO4
Molekulargewicht (g/mol) 197.19
MDL-Nummer MFCD00011671
InChI-Schlüssel HJVAVGOPTDJYOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5-dimethoxyanthranilic acid, 6-aminoveratric acid, benzoic acid, 2-amino-4,5-dimethoxy, 2-amino-4,5-dimethoxy benzoic acid, 2-amino-4,5-dimethoxy-benzoic acid, 6-aminoveratricacid, zlchem 238, pubchem3110, acmc-1b03r, ksc269i1n
PubChem CID 79736
IUPAC-Name 2-Amino-4,5-dimethoxybenzoesäure
SMILES COC1=CC(N)=C(C=C1OC)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4,5-dimethoxybenzoic acid
Schmelzpunkt ∽155°C to 158°C (decomposition)
Menge 25 g
Beilstein 782814
Löslichkeitsinformationen Soluble in Methanol and Water
Formelmasse 197.19
Reinheit (%) 98%