Learn More
2-Amino-4-Brombenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15472188
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15472188 5 g 5 Gramm
15482188 250 mg 250 Milligramm
15462188 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15472188 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55829.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 20776-50-5 | C7H6BrNO2 | 216.034 g/mol
2-Amino-4-bromobenzoic acid, , is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Amino-4-Brombenzoesäure wird als wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff für organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich (schwer).
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20776-50-5
Summenformel C7H6BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 216.034
MDL-Nummer MFCD03618454
InChI-Schlüssel BNNICQAVXPXQAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromoanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-4-bromo, 5-bromo-2-carboxyaniline, 2-amino-4-bromo-benzoic acid, 2-amino-4-brombenzoic acid, zlchem 336, pubchem13462, acmc-1cb3t, ksc207e6b, pharmabridge p-1344
PubChem CID 88691
IUPAC-Name 2-Amino-4-Brombenzoesäure
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)N)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4-bromobenzoic acid
Schmelzpunkt 230°C to 234°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (slightly).
Formelmasse 216.03
Reinheit (%) 97%