Learn More
2-Amino-4-Brombenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7037182
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15482188
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H55829.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 20776-50-5 | C7H6BrNO2 | 216.034 g/mol
2-Amino-4-bromobenzoic acid, , is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Amino-4-Brombenzoesäure wird als wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff für organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich (schwer).
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20776-50-5
Summenformel C7H6BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 216.034
MDL-Nummer MFCD03618454
InChI-Schlüssel BNNICQAVXPXQAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromoanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-4-bromo, 5-bromo-2-carboxyaniline, 2-amino-4-bromo-benzoic acid, 2-amino-4-brombenzoic acid, zlchem 336, pubchem13462, acmc-1cb3t, ksc207e6b, pharmabridge p-1344
PubChem CID 88691
IUPAC-Name 2-Amino-4-Brombenzoesäure
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)N)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4-bromobenzoic acid
Schmelzpunkt 230°C to 234°C
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (slightly).
Formelmasse 216.03
Reinheit (%) 97%