Learn More
2-Amino-4-bromphenol, 98 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Amino-4-bromophenol |
| Schmelzpunkt | 130°C to 135°C |
| Menge | 250 mg |
| Beilstein | 3236448 |
| Formelmasse | 188.02 |
| Reinheit (%) | 98% |