Learn More
2-Amino-4-Chlorbenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11379689
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
50 g
100 g
250 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
250 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11379689 25 g 25 Gramm
11369689 5 g 5 Gramm
11489512 50 g 50 Gramm
11389689 100 g 100 Gramm
11499512 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11379689 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10201.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 89-77-0 | C7H6ClNO2 | 171.58 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 89-77-0
Summenformel C7H6ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 171.58
MDL-Nummer MFCD00007778
InChI-Schlüssel JYYLQSCZISREGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloroanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-4-chloro, 4-chloro-2-aminobenzoic acid, anthranilic acid, 4-chloro, 4-chloroanthranil acid, 4-chloro anthranilic acid, 2-carboxy-5-chloroaniline, unii-g55k85r12h, 2-amino-4-chloro-benzoic acid, 2,4-acba
PubChem CID 66646
IUPAC-Name 2-Amino-4-Chlorbenzoesäure
SMILES NC1=CC(Cl)=CC=C1C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4-chlorobenzoic acid
Schmelzpunkt ∼232°C (decomposition)
Menge 25 g
Beilstein 743349
Formelmasse 171.58
Reinheit (%) 98%