Learn More
2-Amino-4-chlorbenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10607632 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10607632 25 g 25 Gramm
10488620 100 g -
10790565 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10607632 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 103320250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 89-77-0 | C7H6ClNO2 | 171.58 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 89-77-0
Summenformel C7H6ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 171.58
MDL-Nummer MFCD00007778
InChI-Schlüssel JYYLQSCZISREGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloroanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-4-chloro, 4-chloro-2-aminobenzoic acid, anthranilic acid, 4-chloro, 4-chloroanthranil acid, 4-chloro anthranilic acid, 2-carboxy-5-chloroaniline, unii-g55k85r12h, 2-amino-4-chloro-benzoic acid, 2,4-acba
PubChem CID 66646
IUPAC-Name 2-amino-4-chlorobenzoic acid
SMILES NC1=CC(Cl)=CC=C1C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4-chlorobenzoic acid
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 231°C to 235°C
Farbe Beige bis Braun
Flammpunkt >100°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2NC6H3(Cl)CO2H
Menge 25 g
Beilstein 14, 365
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble
Formelmasse 171.58
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Amino-4-chlorobenzoic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.