Learn More
2-Amino-4-Chlorothiophenol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11481657
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Unit Size:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
11481657 25 g 25 Gramm
11471657 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11481657 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B25640.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1004-00-8 | C6H6ClNS | 159.631 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1004-00-8
Summenformel C6H6ClNS
Molekulargewicht (g/mol) 159.631
MDL-Nummer MFCD00792528
InChI-Schlüssel NGIRMPARLVGMPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-chlorothiophenol, 2-amino-4-chlorobenzene-1-thiol, 2-amino-4-chloro-benzenethiol, benzenethiol, 2-amino-4-chloro, 4-chloro-2-aminothiophenol, 5-chloro-2-mercaptoaniline, 2-amino-4-chloro thiophenol, 5-chloro-2-mercaptoaniline hydrochloride, benzenethiol, 2-amino-4-chloro-, hydrochloride, pubchem5427
PubChem CID 12000
IUPAC-Name 2-amino-4-chlorbenzolthiol
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)N)S
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4-chlorothiophenol
Schmelzpunkt 52°C to 59°C
Geruch Unpleasant
Menge 25 g
UN-Nummer UN1759
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 159.64
Reinheit (%) 96%