Learn More
2-Amino-4-fluorbenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11424987
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
5 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
1 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11424987 1 g 1 Gramm
11434987 0.25 g 0.25 Gramm
11359689 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11424987 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21907.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 446-32-2 | C7H6FNO2 | 155.128 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 446-32-2
Summenformel C7H6FNO2
Molekulargewicht (g/mol) 155.128
MDL-Nummer MFCD00075553
InChI-Schlüssel LGPVTNAJFDUWLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoroanthranilic acid, 2-amino-4-fluoro-benzoic acid, benzoic acid, 2-amino-4-fluoro, 2-amino-4-fluoro benzoic acid, 2-amino-4-fluorobenzoicacid, fa0, pubchem1323, amino-4-fluorobenzoic acid, acmc-209jz7, 2-amino-4fluorobenzoic acid
PubChem CID 2724967
IUPAC-Name 2-Amino-4-fluorbenzoesäure
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)N)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4-fluorobenzoic acid
Schmelzpunkt 192°C to 196°C
Menge 1 g
Beilstein 2803665
Formelmasse 155.13
Reinheit (%) 98%