Learn More
2-Amino-4-Methoxyphenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15416577
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15416577 1 g 1 Gramm
15426577 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15416577 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33724.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 20734-76-3 | C7H9NO2 | 139.154 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20734-76-3
Summenformel C7H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 139.154
MDL-Nummer MFCD06616911
InChI-Schlüssel TUADYTFWZPZZTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-methoxy-phenol, 2-hydroxy-5-methoxyaniline, phenol, 2-amino-4-methoxy, 4-methoxy-2-aminophenol, 3-amino-4-hydroxyanisole, asinex-reag bas 13015559, zlchem 183, acmc-1cs0c, 2-azanyl-4-methoxy-phenol, phenol,2-amino-4-methoxy
PubChem CID 1419108
IUPAC-Name 2-Amino-4-Methoxyphenol
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4-methoxyphenol
Schmelzpunkt 135°C to 137°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 139.16
Reinheit (%) 97%